Learn More
hémichlorhydrate d'acide (aminooxy)acétique, MP Biomedicals™
Code produit 11456492 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11456492 5 g
11446492 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456492 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215010405
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 2921-14-4
Formule moléculaire C4H11ClN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.59
Numéro MDL MFCD00012955
Clé InChI AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
CID PubChem 2723609
Nom IUPAC chlorure d'acide 2-(aminooxy)acétique et d'acide 2-(azaniumyloxy)acétique
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (Aminooxy)Acetic Acid Hemihydrochloride
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 5 g
Poids de la formule 109.3
Forme physique Poudre cristalline