Learn More
Aminooxyacetic acid hemihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16441099
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16441099 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107994
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Aminooxyacetic acid (Carboxymethoxylamine) hemihydrochloride is a malate-aspartate shuttle (MAS) inhibitor which also inhibits the GABA degradating enzyme GABA-T.
Aminooxyacetic acid (Carboxymethoxylamine) hemihydrochloride is a malate-aspartate shuttle (MAS) inhibitor which also inhibits the GABA degradating enzyme GABA-T.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminooxyacetic acid hemihydrochloride
Forme physique Crystals
CAS 2921-14-4
Couleur Off-White
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C2H5NO3.1/2HCl
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Carboxymethoxylamine hemihydrochlorideAminooxyacetate hemihydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (914.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 42.9 mg/mL (392.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC(CON)=O.[H]Cl.[1/2]
Poids moléculaire (g/mol) 109.3
Poids de la formule 109.3
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research