Learn More
Aminophylline, MedChemExpress
Description
Aminophylline is a competitive and non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Aminophylline is a competitive adenosine receptor antagonist. Aminophylline has apulmonary vasodilator action as well as a bronchodilator action and has the potential for asthma research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aminophylline |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 317-34-0 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H24N10O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 14.29 mg/mL (33.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (14.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C)N(C)C2=C(N=CN2)C1=O.O=C(N3C)N(C)C4=C(N=CN4)C3=O.NCCN |
| Afficher plus |