Learn More
Aminopyrazine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10794971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10794971 10 g Flacon en verre 10g
10229403 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10794971 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104490100
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5049-61-6 | C4H5N3 | 95.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5049-61-6
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Numéro MDL MFCD00006137
Clé InChI XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminopyrazine, aminopyrazine, pyrazinamine, 2-pyrazinamine, pyrazin-2-ylamine, pyrazine-2-ylamine, pyrazine, 2-amino, amino pyrazine, 3-aminopyrazine, iminopyrazine
CID PubChem 78747
Nom IUPAC Pyrazine-2-amine
SMILES C1=CN=C(C=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminopyrazine
Point de fusion 117.0°C to 120.0°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 24, 82
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aminopyrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.