Learn More
Aminothiazole, MedChemExpress
Code produit 16497857
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497857 5 g
16475138 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16497857 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12396
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminothiazole
Forme physique Solid
CAS 96-50-4
Couleur Earth Yellow
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H4N2S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme 2-Aminothiazole 2-Thiazolylamine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (499.30 mM)
SMILES NC1=NC=CS1
Poids moléculaire (g/mol) 100.14
Poids de la formule 100.14
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research