Learn More
Amiodarone hydrochloride, MedChemExpress
Description
Amiodarone hydrochloride, a benzofuran-based Class III antiarrhythmic agent, inhibits WT outwardIhERG tails with an IC50 of ∼45 nM. Amiodarone hydrochloride induces cell proliferation and myofibroblast differentiation via ERK1/2 and p38 MAPK signaling in fibroblasts. Amiodarone hydrochloride can be used in the research of both supraventricular and ventricular arrhythmias.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amiodarone hydrochloride |
| CAS | 19774-82-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H30ClI2NO3 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 24.5 mg/mL (35.94 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CCCCC1=C(C(C2=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C2)=O)C3=C(O1)C=CC=C3.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 681.77 |
| Poids de la formule | 681.77 |
| Afficher plus |