Learn More
Amiodarone Hydrochloride, TRC
Code produit 30132672
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132672 1 g 1g
30132746 500 mg 500mg
18030320 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132672 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6329501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19774-82-4
Formule moléculaire C25 H29 I2 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 681.77
Synonyme Amiodarone Hydrochloride, (2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride, Amiodar, Amiodarone hydrochloride, Amiodaronum hydrochloride, Ancoron, Angiodarona, Atlansil, Cordarex, Cordarone, Cordarone X, L 3428, L 3428-Labaz, Miocard, Miodaron, Ortacrone, Pacerone, Ritmocardyl, Rythmarone, SKF 33134A, Trangorex
Nom IUPAC (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiodarone Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 681.0004
Pourcentage de pureté >95%