Learn More
Amitriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Description
Amitriptyline hydrochloride also weakly binds to dopamine reuptake transporter (DAT) with a Ki of 2.58 μM. Amitriptyline hydrochloride also inhibits adrenergic, muscarinic, histamine and 5-HT receptors. Amitriptyline hydrochloride is a TrkA and TrkB receptors agonist with potent neurotrophic activity. Amitriptyline hydrochloride has antidepressant activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amitriptyline hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 549-18-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H24ClN |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (159.31 mM) |
| SMILES | CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C\1C=CC=C3.Cl |
| Afficher plus |