Learn More
Chlorhydrate d’amitriptyline, TRC
Code produit 30136257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136257 1 g 1g
30132896 10 g 10g
18042910 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6333501G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 549-18-8
Formule moléculaire C20 H23 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Nom IUPAC 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b :1',2'-e][7]annulen-11-ylidène)-N,N-diméthylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Amitriptyline Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4]cycloheptadiene hydrochloride, ADT, Adepril, Amicen, Amil 25, Amilent, Amilit, Amineurin, Amiplin, Amiprin, Amitid, Amitril, Amitrip, Amitriptyline chloride, Amyline, Amyzol, Anapsique, Apo-Amitriptyline, Damilen hydrochloride, Deprex, Domical, Elatrol, Elatrolet, Elavil, Enafon, Endep, Etravil, Euplit, Lantron, Laroxyl, Larozyl, Lentizol, Miketorin, NIH 10794, Noriline, Novoprotect, Pinsanu, Pinsaun, Redomex, Ro 4-1575, Saroten, Saroten Retard, Sarotena, Sarotex, Sylvemid, Syneudon, Teperin, Trepiline, Tridep, Tripta, Triptizol, Trynol, Tryptal, Tryptanol, Tryptine, Tryptizol, Trytomer, Uxen, Vanatrip
Formule InChI InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 313.1597
Pourcentage de pureté >95%