Learn More
Amitriptyline N-oxyde, TRC
Code produit 30004155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004155 100 mg 100mg
30009741 10 mg 10mg
30003947 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004155 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA633355100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4317-14-0
Formule moléculaire C20 H23 N O
Poids moléculaire (g/mol) 293.4
Synonyme 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine N-Oxide, Amitriptyline Oxide, Amitriptylinoxide, Equilibrin
Nom IUPAC 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b :1',2'-e][7]annulen-11-ylidène)-N,N-diméthylpropane-1-oxyde d'amine
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Amitriptyline N-Oxide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
Poids de la formule 293.178