Learn More
Amitrole 15N 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amitrole(1-15N) |
| CAS | 367498-28-0 |
| Solvant ou matrice | Acetonitrile |
| Formule moléculaire | C2 H4 15N N3 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine-1-15N (9CI), Amitrole 15N |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i5+1 |
| SMILES | Nc1nc[15nH]n1 |
| Nom IUPAC | (1^{15}N)1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 85.07 |
| Afficher plus |