Learn More
Amlexanox, MedChemExpress
Code produit 16478426
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478426 100 mg
16464457 50 mg
16428588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478426 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0713
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Amlexanox (AA673; Amoxanox; CHX3673) is a specific inhibitor of IKKε and TBK1, and inhibits the IKKε and TBK1 activity determined by MBP phosphorylation with an IC50 of approximately 1-2 μM.
Amlexanox (AA673
Spécification
Nom chimique ou matériau Amlexanox
CAS 68302-57-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14N2O4
Quantité 100 mg
Synonyme AA673 Amoxanox CHX3673
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(N)N=C2C(C(C3=CC(C(C)C)=CC=C3O2)=O)=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 298.29
Poids de la formule 298.29
Pourcentage de pureté 99.73%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism