Learn More
Amlexanox, TRC
Code produit 30342430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342430 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA633410500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amlexanox
CAS 68302-57-8
Formule moléculaire C16 H14 N2 O4
Quantité 500 mg
Synonyme Amlexanox - Bio-X TM
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
SMILES CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(=O)O
Nom IUPAC ácido 2-amino-5-oxo-7-propan-2-ilcromeno[2,3-b]piridina-3-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 298.29
Poids de la formule 298.0954