Learn More
Amlexanox, TRC
Code produit 30348515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6334101G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amlexanox
CAS 68302-57-8
Formule moléculaire C16 H14 N2 O4
Quantité 1 g
Synonyme Amlexanox - Bio-X TM
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
SMILES CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(=O)O
Nom IUPAC ácido 2-amino-5-oxo-7-propan-2-ilcromeno[2,3-b]piridina-3-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 298.29
Poids de la formule 298.0954