Learn More
R&D Systems™ Amlodipine besylate
Code produit 18702684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18702684 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18702684 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2571/50
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker that displays antihypertensive properties. Inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM) and displays vasoprotective effects in cardiovascular disease. Inhibits proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells (IC50 = 25 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amlodipine besylate
CAS 111470-99-6
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C26H31ClN2O8S
Poids de la formule 567.05
Pureté 98%
Poids moléculaire 567.05