Learn More
Amlodipine Besylate, TRC
Code produit 17971935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971935 5 g 5g
17942715 100 mg 100mg
17952365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17971935 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6335005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111470-99-6
Formule moléculaire C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 567.05
Synonyme 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate (1:1), (±)-3-Ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate monobenzenesulfonate, (±)-Amlodipine besylate, AM Arya 5, Alkapress, Alopres, Amcard, Amdepin, Amdipin, Amilo, Amlodin, Amlodin OD, Amlodipine benzenesulfonate, Amlodipine benzenesulfonate salt, Amlodipine besylate, Amlodis, Amlogard, Amlopers 5, Amlopin, Amlor, Amlosyn, Amlovas, Antacal, Calchek, Cardilopin, Istin, Lowrac, Monopina, Myodura, Normodipine, Norvas, Norvasc, Norvask, Regcor, Tensivask, UK 48340-26, Vazkor
Nom IUPAC acide benzénesulfonique ; 3-O-éthyle 5-O-méthyl 2-(2-aminoétoxyméthyl)-4-(2-chlorophényl)-6-méthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
Specifications
Nom chimique ou matériau Amlodipine besilate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Poids de la formule 566.149
Pourcentage de pureté >95%