Learn More
Ammelide, TRC
Code produit 30180321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180321 1 g 1g
30180066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180321 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6336501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-93-2
Formule moléculaire C3 H4 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.09
Synonyme Ammelide (6CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-amino- (8CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, dihydro-6-imino- (7CI), 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione, 2-Amino-4,6-dihydroxy-s-triazine, Ammelid, GS 35713, Melanurenic acid, NSC 8146, s-Dihydroxyaminotriazine
Nom IUPAC 6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diol
SMILES Nc1nc(O)nc(O)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammelide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)
Poids de la formule 128.0334
Pourcentage de pureté >95%