Learn More
Solution d’ammoniac, 1 M, Chem-Lab
Code produit 11975517
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11975517 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11975517 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.0101.1000
Convient à l’utilisation en laboratoire et aux titrations. La solution d’ammoniac 1 M de Chem-Lab est une solution d’ammoniac dans de l’eau, avec 35,05 g de NH4OH pour 1 L d’H2O. Elle peut être utilisée pour étudier la chromatographie, les solutions de base, les réactifs analytiques, la titration et les solutions volumétriques.
La solution d’hydroxyde d’ammoniac peut être utilisée pour étudier la chromatographie, les solutions de base, les réactifs analytiques, la titration et les solutions volumétriques.
  • L’ammoniac en solution aqueuse est utilisé comme agent complexant et comme base.
  • Il peut dissoudre les résidus d’oxyde d’argent.
  • Lorsqu’il est mélangé avec du peroxyde d’hydrogène dilué en présence d’un ion métallique, le peroxyde se décompose rapidement.
  • L’ammoniac en solution aqueuse peut être utilisé comme précurseur de certaines amines alkyles.
  • La solution d’ammoniac se retrouve dans les produits d’entretien ménager et de nettoyage des bijoux et possède de nombreuses applications industrielles et commerciales.
Spécification
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Concentration 1M
Numéro MDL MFCD00066650
Densité 0.98g/mL
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantité 1 L
SMILES N.O
Nom IUPAC amine hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Poids de la formule 35.05g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35,05 g de NH4OH pour 1 L de H2O
Normalité 1 N (±0.002, 20°C)
Solvant ou matrice Water
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia 1 mol/l
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonia