Learn More
Ammoniac, solution 2 M dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 368398000
389.74 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7664-41-7 Poids : 0.62960kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Ammonia | |
7664-41-7,67-56-1 | |
NH3 | |
1.90 to 2.20M | |
0.7870g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
800 mL | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.787 |
Incolore | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
05,15 | |
15, 488 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
azane | |
6°C | |
CHEBI:16134 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Ammonia, 2M solution in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.