Learn More
Ammoniac, solution 2 M dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713993 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713993 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10380344 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713993 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    100.00€ / 100mL
    Économisez 9.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia
Couleur Incolore
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Formule moléculaire H3N
Formule linéaire NH3
Concentration 1.90 to 2.20M
Numéro MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densité 0.7870g/mL
Merck Index 15, 488
Synonyme ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Quantité 100 mL
SMILES N
Nom IUPAC azane
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
Point d’éclair 6°C
CID PubChem 222
ChEBI CHEBI:16134
Poids de la formule 17.03
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.787
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia, 2M solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.