Learn More
Ammoniac, solution env. 7 N dans du méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Bouteille en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10696332 25 ml Bouteille en verre 25mL
10001310 1 L Bouteille en verre 1L
10761394 2.5 L Bouteille en verre 2.50L
10037939 25 L Bidon en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10696332 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55€
    39.65€ / 25mL
    Économisez 5.90€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
Ammoniac, H3N, numéro CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammoniac, ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, gaz ammoniac, ammoniac, gaz ammoniaque, ammoniac anhydre, nitro-sil, esprit de carbonate d’ammonium, 2,5 L, CHEBI:16134, incolore à jaune, 6,0 à 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14°C, 17,03, mention d’avertissement GHS :danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammoniac
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom Solution env. 7 N dans le méthanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Formule moléculaire H3N
Formule linéaire NH3
Concentration 6.0 à 7.5 N
Numéro MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densité 0.7700 g/ml
Merck Index 15, 488
Synonyme ammoniac, gaz ammoniac, esprit de Hartshorn, ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Quantité 25 ml
SMILES N
Nom IUPAC azane
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
Point d’éclair 14°C
CID PubChem 222
ChEBI CHEBI : 16134
Poids de la formule 17.03
Conditionnement Bouteille en verre
Gravité spécifique 0.77
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, Methyl alcohol