Learn More
Alla France™ Densimètre pour densité de l’ammoniaque
Description
Densimètre verre à échelle spécifique
• Pèse-ammoniaque g/
• Graduation: 2 g/l, longueur: 300mm, température de référence: 20°C
• Pèse-ammoniaque
• Pèse-ammoniaque g/
• Graduation: 2 g/l, longueur: 300mm, température de référence: 20°C
• Pèse-ammoniaque
Informations sur la commande
dimLengthMetric
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre pour densité de l’ammoniaque |
| Précision | ±0,004 g/ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Plage de densité relative | 0,800 à 1,000 g/ml |