Learn More
Solution d’ammoniac, 35 %, certifié AR pour analyse, d = 0,88, Fisher Chemical™
Code produit 10305220 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10305220 1 l Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10111660 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10049602 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
10659263 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10305220 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3280/PB15
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
H5NO, numéro CAS-1336-21-6, ammoniaque, solution d’hydroxyde d’ammonium, hydroxyde d’ammonium nh4 oh, eau ammoniacale, liqueur ammoniacale, ammoniac, monohydraté, hydroxyde d’ammonium, ammoniac aqueux, ammoniac domestique, ammoniac, eau, 2,5 L, CHEBI:18219, incolore, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxyde d’ammonium, eau ammoniaquée, ammoniac aqueux, ammoniac domestique, solution d’hydroxyde d’ammonium, ammoniac, monohydraté, hydroxyde d’ammonium nh4 oh, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI : 18219
SMILES N.O
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Quantité 1 l
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids de la formule 35,05g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia solution 35%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide