Learn More
Deutéroxyde d'ammonium-d4, TRC
Code produit 30337813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337813 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30337813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6340221G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammoninum-d4 Deuteroxide
CAS 12168-30-8
Formule moléculaire D5NO
Quantité 1 g
Synonyme Ammonium hydroxide ((ND4)(OD)) (8CI, 9CI), Ammoninum-d4 deuteroxide, Ammonium hydroxide D5, Ammonium hydroxide-d5
Formule InChI InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
SMILES [2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Poids de la formule 40.0685