Learn More
7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate d'ammonium, TRC
Code produit 30333257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333257 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6340001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
CAS 84806-27-9
Formule moléculaire C6 H3 F N2 O4 S . H3 N
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
SMILES N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
Nom IUPAC azano; ácido 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfónico
Poids moléculaire (g/mol) 235.19
Poids de la formule 235.0063