Learn More
7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate d'ammonium, TRC
Code produit 30331394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331394 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63400025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
CAS 84806-27-9
Formule moléculaire C6 H3 F N2 O4 S . H3 N
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
SMILES N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
Nom IUPAC azano; ácido 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfónico
Poids moléculaire (g/mol) 235.19
Poids de la formule 235.0063