Learn More
Acétate d’ammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477807 250 g 250g
11467807 1000 g 1000g
11487807 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16343.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Ammonium acetate is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’ammonium est largement utilisé comme catalyseur dans la condensation de Knoevenagel. C’est la principale source d’ammoniac dans la réaction de Borch en synthèse organique. Il est utilisé avec de l’eau distillée pour fabriquer un réactif précipitant des protéines. Il agit comme un tampon pour la spectrométrie de masse par ionisation par électrospray (ESI) des protéines et d’autres molécules et comme phase mobile pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Parfois, il est utilisé comme agent de déglaçage biodégradable et comme régulateur d’acidité dans les additifs alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone et l’ammoniac liquide.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium acetate
Point de fusion ∼114°C (decomposition)
Densité 1.17
Point d’ébullition (decomposition)
Point d’éclair 136°C (277°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire CH3COONH4
Quantité 250 g
Beilstein 4186741
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,495
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,acetone and liquid ammonia.
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..