Description
- L’acétate d’ammonium, ultra-pur, est destiné à des applications nécessitant un contrôle strict de la composition élémentaire.
- L’acétate d’ammonium est un réactif souvent utilisé en biologie moléculaire et en chromatographie.
- Ses applications comprennent la purification et la précipitation de l’ADN et la cristallisation des protéines.
- L’acétate d’ammonium est couramment utilisé dans l’analyse HPLC et MS de divers composés, comme les oligosaccharides, les protéines et les peptides.
- L’acétate d’ammonium est également utilisé pour la spectrométrie de masse par électrophorèse capillaire non aqueuse (NACE-MS) de peptides lipophiles et de médicaments thérapeutiques.
Spécification
Spécification
| Doser | ≥ 97% |
| Nom chimique ou matériau | Acétate d’ammonium |
| CAS | 631-61-8 |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Densité | 1,17 à 68 °F |
| Poids de la formule | 77,1 |
| Point de fusion | 237.2 °F |
| Formule moléculaire | C2H7NO2 |
| Pureté | Ultrapure |
| Quantité | 500 g |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.