Learn More
Acétate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10365260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10365260 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10203900 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
10518610 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10365260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3440/53
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
C2H7NO2, numéro CAS-631-61-8, 500 g, blanc, 77,08 g/mol, 114°C, 13066, pot de poudre en plastique, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Numéro MDL 13066
Spécification
Point de fusion 114 °C
Couleur Blanc
pH 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 77,08g/mol
Forme physique Solide