Learn More
Acétate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10478010 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478010 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10478010 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3440/60
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 631-61-8
Point de fusion 114 °C
Couleur Blanc
pH 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C2H7NO2
Numéro MDL 13066
Quantité 1 kg
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nom IUPAC azanium ; acétate
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Poids de la formule 77,08g/mol
Forme physique Solide