Learn More
Bicarbonate d'ammonium, TRC
Code produit 30338970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA634145100G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire CH5NO3
Quantité 100 g
Synonyme Acid Ammonium Carbonate, AmBic, Ammonium Bicarbonate ((NH4)HCO3), Ammonium Hydrogen Carbonate, Monoammonium Carbonate, Carbonic Acid Ammonium Salt
Formule InChI InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
SMILES N.OC(=O)O
Nom IUPAC azanium ; hydrogénocarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
Poids de la formule 79.0269
Pourcentage de pureté >95