Learn More
Bisulfite d'ammonium - Dans l'eau, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Bisulfite |
| CAS | 10192-30-0 |
| Formule moléculaire | H5NO3S |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | Ammonium Acid Sulfite, Ammonium Bisulfite, Ammonium Bisulfite (NH4HSO3), Ammonium Hydrogen Sulfite, Ammonium Monosulfite, Ammonium Sulfite (NH4HSO3), Monoammonium Sulfite, Solfoliquid 25, TC 1000 |
| Formule InChI | InChI=1S/H3N.H2O3S/c;1-4(2)3/h1H3;(H2,1,2,3) |
| SMILES | [NH4+].OS(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | azanio; sulfito de hidrógeno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.11 |
| Poids de la formule | 98.999 |