Learn More
Carbonate d’ammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium carbonate |
| CAS | 506-87-6 |
| Formule moléculaire | C H2 O3 . 2 H3 N |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3 |
| SMILES | N.N.OC(=O)O |
| Nom IUPAC | Azane ; Acide carbonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.09 |
| Poids de la formule | 96.0535 |