Learn More
Citrate d’ammonium tribasique, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Ammonium citrate tribasic |
| Point de fusion | ∼180°C (decomposition) |
| Plage de pourcentage du dosage | >97% |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 243.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium citrate tribasic
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate tribasic