Learn More
Citrate d’ammonium tribasique, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488806 500 g 500g
11478806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16973.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3458-72-8
Formule moléculaire C6H20N3O7+3
Poids moléculaire (g/mol) 246.24
Numéro MDL MFCD00036406
Clé InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonyme ammonium citrate
CID PubChem 131675891
Nom IUPAC Azane ;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumylidène)méthyl]butylidène]oxidanium
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium citrate tribasic
Point de fusion ∼180°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage >97%
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 243.22
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium citrate tribasic
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate tribasic