Learn More
Deutérioxyde Ammonium-d4, 99 % (isotopique), 23,0-27,0 wt% de solution dans du D2 O, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302598 1 g 1g
11312598 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11302598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022980.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 12168-30-8 | H5NO | 40.077 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12168-30-8
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 40.077
Numéro MDL MFCD00064511
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Synonyme ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
CID PubChem 16211396
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium-d4 deuteroxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Indice de réfraction 1,334
Sensibilité Sensible à l’humidité
Quantité 1 g
Formule linéaire ND4OD
Numéro UN UN2672
Poids de la formule 40.09
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 23,0 à 27,0 % en poids soln. en D2O