Learn More
Formiate d’ammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453464 250 g 250g
11443464 1000 g 1000g
11463464 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453464 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10699.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.056 g/mol
Ammonium formate is widely used in various organic reactions like Leuckart reaction which involves the reductive amination of aldehydes and ketones. It serves as a buffer in high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS). It finds application in palladium on carbon (Pd/C) reduction of functional groups. For example, reduction of alkenes to alkanes and formaldehyde to methanol. It is also used to prepare formic acid insitu as well as used to store formic acid by making it as an ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formiate d’ammonium est largement utilisé dans diverses réactions organiques comme la réaction de Leuckart qui implique l’amination réductrice des aldéhydes et des cétones. Il sert de tampon pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) et la chromatographie liquide-spectrométrie de masse (LC/MS). Il trouve une application dans la réduction des groupes fonctionnels sur palladium sur charbon (Pd/C). Par exemple, la réduction des alcènes en alcanes et du formaldéhyde en méthanol. Il est également utilisé pour préparer l’acide formique in situ ainsi que pour stocker l’acide formique en le transformant en sel d’ammonium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’ammoniaque et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-69-2
Formule moléculaire CH5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 63.056
Numéro MDL MFCD00013103
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
CID PubChem 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nom IUPAC azanium ; formiate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium formate
Note relative au nom Water <3%
Point de fusion ∼116°C
Densité 1.28
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire HCO2NH4
Quantité 250 g
Beilstein 3625095
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,523
Informations sur la solubilité Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Poids de la formule 63.06
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate