Learn More
Ammonium Formate, TRC
Product Code. 30005075
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30005075 50 g 50g
30004125 100 g 100g
30003578 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30005075 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA63400550G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-69-2
Formule moléculaire CH2O2 . NH3
Poids moléculaire (g/mol) 63.06
Synonyme Formic Acid Ammonium
Nom IUPAC azanium ; formiate
SMILES N.OC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Formate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3