Learn More
Glycyrrhizinate d’ammonium (>80 %), TRC
Code produit 30136469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136469 100 g 100g
30003773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136469 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA634010100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53956-04-0
Formule moléculaire C42H65NO16
Poids moléculaire (g/mol) 839.96
Synonyme (3β,20β)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranuronosyl- α-D-glucopyranosiduronic Acid Ammonium Salt, (3β,20β)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl-2-O-β-D-Glucopyranuronosyl-α-D-Glucopyranosiduronic Acid Monoammonium Salt, (+)-Glycyram, 18β-Glycyrrhizic acid Monoammonium Salt, Ammonium Glycyrrhizate, Ammonium Glycyrrhizinate, Glycamil, Glycymin, Glycyron Ammonium Salt, Glycyron monoammonium salt, Glycyrram, Glycyrrhizic Acid Ammonium Salt, Glycyrrhizic Acid Monoammonium Salt, Glycyrrhizin Ammonium Salt, Glycyrrhizin Monoammonium Salt, Magnasweet, Monoammonium 18β-Glycyrrhizinate, Monoammonium Glycyrrhizate, Monoammonium Glycyrrhizinate, NSC 2800, NSC 35348;
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6--((3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptaméthyl-14-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12,14,14a,14b-icosahydropicène-3-yl)oxy)-4,5-dihydroxytétrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytéstrathydro-2H-pyran-2-acide carboxylique
SMILES [H][C@@]12C[C@@H](C)(C(O)=O)CC[C@]1(C)CC[C@H]3(C)C2=CC([C@@H]4([H])[C@@]3(C)CC[C@H]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O7)C5(C)C)=O.N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium glycyrrhizate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
Poids de la formule 839.43