Learn More
Ammonium glycyrrhizinate, MedChemExpress
Code produit 16471969
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471969 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471969 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY76225
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium glycyrrhizinate
Forme physique Solid
CAS 53956-04-0
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C42H65NO16
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Monoammonium glycyrrhizinateGlycyrrhizic acid ammonium saltAmmonium glycyrrhizate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (119.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@]([C@](CC2)(C)[C@@]3(C)C([C@]([C@@]4(C)CC3)([H])C[C@@](CC4)(C)C(O)=O)=C1)([H])[C@](CC5)(C)[C@]2([H])C([C@H]5O[C@@H](O[C@H](C(O)=O)[C@H]6O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]7O)O[C@@H]7C(O)=O)[C@H]6O)(C)C.N
Poids moléculaire (g/mol) 839.96
Poids de la formule 839.96
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research