Learn More
Hydroxyde d’ammonium, 30 %, réactif BAKER INSTRA-ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 15528654 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Récipient en poly
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15528654 500 mL Récipient en poly 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15528654 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 973301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.74€
    142.80€ / 1 pièces
    Économisez 38.94€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-05-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Hydroxide, 30%
CAS 1336-21-6
Plage de pourcentage du dosage 28,0 à 30,0 %
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantité 500 mL
SMILES N.O
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Poids de la formule 35.05
Pourcentage de pureté 28,0 à 30,0 %
Conditionnement Récipient en poly