Learn More
Hydroxyde d’ammonium, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31750607 500 mL Flacon en verre 500mL
31749841 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31750607 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RABA0020500D1
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom IUPAC amine hydrate
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Hydroxide
Couleur Incolore
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Concentration or Composition Notes 28,0-30,0 % en tant que NH3
Quantité 500 mL
Pourcentage de pureté 28 à 30 %
Qualité ACS
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide