Learn More
Hydroxyde d’ammonium, pour l’analyse, solution de 20 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10300864 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10300864 1 L Flacon en verre 1L
11300846 2.5 L Bouteille en verre 2.50L
10278993 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10300864 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.80€
    28.50€ / 1L
    Économisez 2.30€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydroxide
Couleur Brun-vert à brun-violet
Formule linéaire NH4OH
Densité 0.9200g/mL
Merck Index 15, 491
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 1 L
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids de la formule 35.05
Pourcentage de pureté ≥20% (Acidimetry)
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.92
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide, 20-22% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.