Learn More
Hydroxyde d’ammonium, pour l’analyse, solution de 20 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11300846 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11300846 2.5 L Bouteille en verre 2.50L
10300864 1 L Flacon en verre 1L
10278993 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11300846 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    55.40€ / 2.5L
    Économisez 1.70€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydroxide
Couleur Brun-vert à brun-violet
Formule linéaire NH4OH
Densité 0.9200g/mL
Merck Index 15, 491
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 2.5 L
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids de la formule 35.05
Pourcentage de pureté ≥20% (Acidimetry)
Qualité Analytique
Conditionnement Bouteille en verre
Gravité spécifique 0.92
Forme physique Solution