Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, 28 to 30%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit 15633640 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15633640 500 mL 500mL
15613640 1 L 1L
15623640 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15633640 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 320145500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, 28,0-30,0 % de base NH3
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Hydroxide Solution
Formule linéaire NH4OH
Concentration 28 to 30% NH3 basis
Numéro UN 2672
Beilstein 3587154
Densité 0.9g/mL at 25°C
Quantité 500 mL
Nom IUPAC hydroxyde d’ammonium
Limite d’explosion 0.27
Poids de la formule 35.05g/mol
Qualité Réactif ACS
Résidus après l’allumage ≤0.002%
Densité de vapeur 1.2 (vs air)
Tension de vapeur 115mmHg (20°C)