Learn More
Solution d’hydroxyde d’ammonium, réactif ACS, base NH3 de 28,0 à 30,0 %, Solstice
Product Code. 15672090 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
12 x 100 mL
Unit Size:
100mL
12 pièces
1L
2.50L
25mL
500mL
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15672090 1 L 1L
15688330 25 mL 25mL
15652090 100 mL 100mL
15692090 500 mL 500mL
15662090 12 x 100 mL 12 pièces
15682090 2.5 L 2.50L
15602100 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15672090 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 2212281L
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réactif ACS, 28,0-30,0 % de base NH3
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Hydroxide Solution
Formule linéaire NH4OH
Concentration Base NH3 de 28 à 30 %
Beilstein 3587154
Densité 0,9 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Limite d’explosion 0.27
Poids de la formule 35,05g/mol
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après l’allumage ≤ 0,002%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium hydroxide solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution