Learn More
Solution d'hydroxyde d'ammonium, additif d'éluant pour LC-MS, ≥ 25% dans H2O , Honeywell Fluka™
Code produit 15655540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Bouteille en verre
Polybottle
Conditionnement:
10 pièces
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15655540 100 mL Bouteille en verre 100mL
15628410 10 x 1 mL Ampoule 10 pièces
15645540 100 mL Polybottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15655540 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 44273100MLGL
Promotion Solstice CHROMASOLV
Utilisez le code promo 27944
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Additif éluant pour LC-MS, ≥25 % dans H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydroxide solution
Note relative au nom Eluent additive for LC-MS, ≥25% in H2O
Point d’ébullition 24°C
% min. CAS ≥70.0000%, ≥20.0000%
% max. CAS <90.0000%, <30.0000%
Formule linéaire NH4OH
Numéro UN UN2672
Beilstein 3587154
Densité 0.9 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 100 mL
Nom IUPAC amine hydrate
Limite d’explosion 0.27
Poids de la formule 35.05
Pourcentage de pureté >25%
Qualité LC-MS
Conditionnement Bouteille en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution