Learn More
Citrate de fer ammonium(III), TRC
Code produit 30134298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134298 500 g 500g
17979104 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134298 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA634913500G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H8FeNO7
Poids moléculaire (g/mol) 261.98
Synonyme Ferric Ammonium Citrate
Nom IUPAC Azane ; acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; Fer
SMILES N.[Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iron(III) Citrate
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3
Poids de la formule 261.965