Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membranes d’électrodes sensibles au gaz : Ammoniac
Code produit 10085561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
>11
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10085561 >11 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10085561 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.00€
    561.00€ / 1 kits
    Économisez 87.00€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Includes
Membrane, solution électrolytique, anneau d’identification (bague d’identification) et manchon adaptateur qui s’adaptent à tout support de titration Mettler Toledo
Détermination rapide et simple de la concentration et de l’activité de l’ammoniac.
  • Tige : PPS
  • Plage de mesures : 5 x 10-2 à 10-6 mol/l
  • Plage de températures : 0° à 50°C
  • Gamme de pH optimale : > 11
  • Interférences : Bases volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de membranes d’électrodes sensibles au gaz d’ammoniac
À utiliser avec (application) ISE de détection de l’ammonium dans l’or à 3 membranes
Matériau Membrane : inconnu
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Plage de pH >11
Gamme de mesure de concentration 5 x 10⁻² à 10⁻⁶ mol/L