Learn More
Mettler Toledo™ Kit d’ISE à demi-cellule et à membrane série DX : DX218-NH-4+
Code produit 10107161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
2 à 9
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10107161 2 à 9 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10107161 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    607.20€ / 1 kits
    Économisez 107.80€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Includes
Membrane, solution électrolytique, anneau d’identification (bague d’identification) et manchon adaptateur qui s’adaptent à tout support de titration Mettler Toledo
Pour l’ISE de détection de l’ammonium.
Il suffit de monter la membrane sur l’axe de votre demi-cellule ISE pour obtenir une nouvelle ISE !
  • Ion mesuré : NH₄⁺
  • Plage de mesure : 1 à 4 x 10⁻⁷ mol/L
  • Plage de température : 0° jusqu'à 50 °C
  • Plage de pH optimale : 2 à 9
  • Type de membrane : polymère
  • Matériau de la tige : POM/PVC
  • Électrolyte pour électrode de référence : MgSO₄ 2 mol/L
  • Solution ISA : 0,5 mol/L de MgSO₄
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de membranes de détection d’ammonium
Type de solution de remplissage 0,5 mol/l de MgSO4 (ISA)
À utiliser avec (application) ISE de détection de l’ammonium dans l’or à 3 membranes
Matériau Membrane : polymère ; arbre : POM / PVC
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Plage de pH 2 à 9
Gamme de mesure de concentration 1 à 4 x 10-7 mol/l